الحصول على أكثر إستفادة ممكنة من جهاز التنظيف بالموجات
الفوق صوتية
لطالما كانت أجهزة التنظيف بالموجات الفوق صوتية شديدة الصمود في المصانع والمختبرات ولعقود عديدة. يعتمد إنتشارها هذا على قدرتها على إزالة الأتربة من المناطق التي يصعب الوصول إليها بشكل سريع وكامل من دون الإعتماد على أية تقنية تشغيل. توفر أجهزة التنظيف المصممة للإستعمال على الطاولة عدد من الخصائص تسمح للمستخدم أن يحسن من أدائها.
الموجات الفوق صوتية هي أصوات تنتقل بترددات تفوق نطاق السمع البشري. من أجل فهم كيفية قيام الموجات فوق الصوتية بالتنظيف، من المفيد أن نفهم المباديء الأساسية وكيفية تطبيقها في عملية التنظيف. تُولد الطاقة عالية التردد بواسطة مصدر طاقة كهربائي وتستعمل في المحولات الصناعية البيزوكهربائية الثقيلة. تقوم هذه المحولات بتحويل هذه الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية عالية التردد تهتز بمعدل 40000 مرة في الثانية، منتجةً موجات ضغط منخفضة ومرتفعة تبادلياً داخل سائل التنظيف.يُضغط هذا السائل أثناء مرحلة الضعط العالي من دورة الأمواج، ومن ثم يرتخي أثناء مرحلة الضغط المنخفض. يما أن الضغط في السائل ينخفض أثناء مرحلة الضغط المنخفض، تتحول التجويفات من أنوية ميكروسكوبية إلى قطر واسع جداً، كما يظهر في الصورة في الأسفل. خلال مرحلة الضغط العالي التالية، تُضغط هذه التجويفات ومن ثم تنهار. تكون الطاقة المحررة قوية، ولكنها آمنة لأنها صممت لتلائم المقياس الميكروسكوبي. تسمى هذه العملية "بظاهرة التجويف".
هنالك العديد من العوامل التي تؤثر على قوة ظاهرة التجويف بما في ذلك حرارة، لزوجة، كثافة وتوتر سطح السائل. عند إختيار جهاز تنظيف بالموجات الفوق صوتية، من المهم أن يتيح الجهاز التحكم بأكبر عدد ممكن من هذه العوامل. إن تمكنا من التحكم بالوقت والحرارة، فيمكن تحسين جودة التنظيف. مثلاً، يتيح لنا الثيرموستات الرقمي الذي يعتمد على معالج دقيق الإختيار وعرض درجة حرارة المحلول رقمياً عند النقطة المثلى. يمكن أيضأ للحرارة أن تزيد من النشاط الكيميائي لمحاليل التنظيف، مما يتنج عنه كثافات أكثر أماناً. يعمل الكثير من المحاليل بأفضل فاعلية في درجة حرارة ما بين 120-150ف. إن إضافة مادة مرطبة أو سرفكتانت إلى المغطس يمكن أن يقلل من التوتر السطحي للسائل. سيزيد التوتر السطحي المخفض من قوة التجويف. تتمتع السوائل ذات اللزوجة العالية بعدم القدرة على التجويف بشكل جيد بسبب عدم قدرتها على خلق وهدم التجويفات بسرعة. أما السوائل ذات الكثافة العالية فهي تخلق تجويفات كبيرة بقوة إندفاعية أكبر.
تطبيق هذه القواعد قد يؤدي إلى تنظيف أسرع وأكثر فاعلية.
عند إستعمال جهاز التنظيف الخاص بك، تذكر التالي ...
< ![if !supportLists]>·< ![endif]>لا تضع أبداً الأجزاء أو الأوعية مباشرة على أسفل الوحدة. قد يسبب ذلك تلف الوحدة لأن الإجزاء ستعكس الطاقة الفوق صوتية إلى المحول/المحولات. إحرص دائماً على أن تكون هناك مسافة إنش واحد على الأقل بين أسفل الحوض والدورق أو الوعاء من أجل الحصول على التجويف المناسب. أبق المحلول على بعد إنش واحد من أعلى الوحدة عندما يكون الدورق أو الصينية في مكانهما.
< ![if !supportLists]>·< ![endif]>إن قمت بإستخدام صينية أو سلة لتنزيل الأجزاء في المحلول، من الأفضل أن تستعمل مساكة مفتوحة، أو سلة شبكية، أو صينية مثقبة بشكل جيد من أجل التصريف. هذا يسمح أيضاُ بدخول الموجات الصوتية بحرية إلى الأجزاء.
< ![if !supportLists]>·< ![endif]>جدد محلول التنظيف بإستمرار لتزيد من النشاط التنظيفي للموجات الفوق صوتية. كما هو الحال مع معظم المواد الكيميائية، تصبح المحاليل "مُستهلكة" مع مرور الوقت. قد تصبح المحاليل ملوثة بجزيئات التربة المعلقة، التي قد تستقر في أسفل الحوض وتحد من نشاط الموجات الفوق صوتية.
< ![if !supportLists]>·< ![endif]>إنتظر من 5 إلى 10 دقائق بعد تشغيل الجهاز حتى يُفرّغ المحلول الجديد من الغاز. يجب أن تكرر هذه العملية مع الإستعمال المتكرر، حيث أن إزالة الغاز يجب أن تحدث فقط بعد تعبئة الحوض من جديد.
< ![if !supportLists]>·< ![endif]>لا تستخدم أبداً المذيبات في أجهزة التنظيف الصغيرة المصممة للإستعمال على الطاولة. فذلك ليس آمناً وهو غير صحي للبيئة. تتبخر المذيبات بسرعة ويمكن أن تتجمع تحت الوحدة حيث من المحتمل حدوث إشتعال في الأجزاء الكهربائية. قد تؤدي أيضاً الأحماض المعدنية والمبيضات إلى تلف الوحد